Learn More
5-Iodocytidine, 99%
Codice prodotto. 15406539
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15406539 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15406539 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J64698.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1147-23-5 | C9H12IN3O5 | 369.115 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Iodocytidine
CAS 1147-23-5
Colore White
Formula molecolare C9H12IN3O5
Numero MDL MFCD00056070
Quantità 1 g
Sensibilità Light sensitive
Sinonimo 5-iodocytidine, 5-iodo-cytidine, iodocytidine, cytidine, 5-iodo, 4-amino-1-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-iodopyrimidin-2 1h-one, 4-amino-1-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-iodopyrimidin-2-one, 5-i-cytidine, 5-iodo-d-cytidine, pubchem11079, 5-ic
InChI Key LQQGJDJXUSAEMZ-UAKXSSHOSA-N
SMILES C1=C(C(=NC(=O)N1C2C(C(C(O2)CO)O)O)N)I
IUPAC Name 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-iodopyrimidin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 369.115
PubChem CID 159359
Peso formulazione 369.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline or Powder