Learn More
5-Iodotubercidin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16490236
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
2mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16490236 2 mg 2mg
16479087 5 mg 5mg
16423476 25 mg 25mg
16422607 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16490236 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15424
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress 5-Iodotubercidin (NSC 113939), an ATP mimetic, is a potent adenosine kinase inhibitor with an IC50 of 26 nM. 5-Iodotubercidin (NSC 113939) initiates glycogen synthesis in isolated hepatocytes by causing inactivation of phosphorylase and activation of glycogen synthase. 5-Iodotubercidin (NSC 113939) also inhibits CK1, insulin receptor tyrosine kinase, phosphorylase kinase, PKA, CK2, PKC and Haspin.
5-Iodotubercidin (NSC 113939), an ATP mimetic, is a potent adenosine kinase inhibitor with an IC50 of 26 nM. 5-Iodotubercidin (NSC 113939) initiates glycogen synthesis in isolated hepatocytes by causing inactivation of phosphorylase and activation of glycogen synthase. 5-Iodotubercidin (NSC 113939) also inhibits CK1, insulin receptor tyrosine kinase, phosphorylase kinase, PKA, CK2, PKC and Haspin.
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Iodotubercidin
CAS 24386-93-4
Colore Earth Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C11H13IN4O4
Quantità 2 mg
Sinonimo NSC 113939 5-ITu
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 49 mg/mL (124.95 mM)
SMILES NC1=C2C(N([C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C=C2I)=NC=N1
Molecular Weight (g/mol) 392.15
Peso formulazione 392.15
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only