Learn More
5-Iodotubercidin, TRC
Codice prodotto. 30406606
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30406606 25 mg
30394652 1 mg
30394238 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30406606 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI72500025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24386-93-4
Formula molecolare C11 H13 I N4 O4
Molecular Weight (g/mol) 392.15
IUPAC Name (2R,3R,4S,5R)-2-(4-amino-5-iodopyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
SMILES Nc1ncnc2c1c(I)cn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Iodotubercidin
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H13IN4O4/c12-4-1-16(10-6(4)9(13)14-3-15-10)11-8(19)7(18)5(2-17)20-11/h1,3,5,7-8,11,17-19H,2H2,(H2,13,14,15)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
Peso formulazione 391.9981