Learn More
5-Iodovanillin, 97%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 156670250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 5438-36-8 Peso : 0.07500kg
Quantità | 25g |
---|---|
Imballaggio | Glass bottle |
Identificatori chimici
5438-36-8 | |
278.04 | |
FBBCSYADXYILEH-UHFFFAOYSA-N | |
79499 | |
COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)I)O |
C8H7IO3 | |
MFCD00006941 | |
5-iodovanillin, 5 iodovanillin, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-iodo-5-methoxy, 5-iodo vanillin, 3-methoxy-4-hydroxy-5-iodobenzaldehyde, 5-iodovanilline, 5-iodovanilin, 5-iodo vaniline, acmc-1ao68 | |
4-hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzaldehyde |
Specifica
5-Iodovanillin | |
Glass bottle | |
180°C to 184°C | |
97% | |
96.0 | |
96% min. (HPLC) | |
IC6H2(OCH3)(OH)CHO | |
08, 260 | |
FBBCSYADXYILEH-UHFFFAOYSA-N | |
4-hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzaldehyde | |
79499 | |
Fine Crystalline Powder |
Authentic | |
Yellow | |
25g | |
5438-36-8 | |
100.0 | |
C8H7IO3 | |
MFCD00006941 | |
5-iodovanillin, 5 iodovanillin, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-iodo-5-methoxy, 5-iodo vanillin, 3-methoxy-4-hydroxy-5-iodobenzaldehyde, 5-iodovanilline, 5-iodovanilin, 5-iodo vaniline, acmc-1ao68 | |
COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)I)O | |
278.04 | |
278.04 | |
97% |
Sicurezza e movimentazione
- 5-Iodovanillin
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.