Learn More
5-Iodovanillin, 98%
Codice prodotto. 11432158
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11432158 250 g 250g
11412158 10 g 10g
11422158 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11432158 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15162.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5438-36-8 | C8H7IO3 | 278.045 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5438-36-8
Formula molecolare C8H7IO3
Molecular Weight (g/mol) 278.045
Numero MDL MFCD00006941
InChI Key FBBCSYADXYILEH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-iodovanillin, 5 iodovanillin, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-iodo-5-methoxy, 5-iodo vanillin, 3-methoxy-4-hydroxy-5-iodobenzaldehyde, 5-iodovanilline, 5-iodovanilin, 5-iodo vaniline, acmc-1ao68
PubChem CID 79499
IUPAC Name 4-hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzaldehyde
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)I)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Iodovanillin
Punto di fusione 181°C to 184°C
Odore Irritating
Quantità 250 g
Beilstein 2049762
Sensibilità Air and light sensitive
Peso formulazione 278.05
Percent Purity 98%