Learn More
5-Isocyanato-1-methyl-1H-indole, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Isocyanato-1-methyl-1H-indole |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 5-isocyanato-1-methyl-1h-indole, 1h-indole, 5-isocyanato-1-methyl, 1-methylindol-5-isocyanate, 1h-indole,5-isocyanato-1-methyl, 1-methyl-1h-indole-5-yl isocyanate |
| IUPAC Name | 5-isocyanato-1-methylindole |
| Peso formulazione | 172.19 |
| Percent Purity | 97% |