Learn More
5-(Isocyanatomethyl)-1,3-benzodioxole, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10600904
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10600904 1 g 1g
10247723 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10600904 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC50806DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 71217-46-4
Formula molecolare C9H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 177.159
Numero MDL MFCD08435909
InChI Key RIUNOJGBBOBVDE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-isocyanatomethyl-2h-1,3-benzodioxole, 5-isocyanatomethyl-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxole,5-isocyanatomethyl, 1,3-benzodioxole, 5-isocyanatomethyl, 3,4-methylenedioxy benzyl isocyanate, 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl isocyanate, 5-isocyanatomethyl benzo d 1,3 dioxole, 2h-benzo 3,4-d 1,3-dioxolan-5-ylmethanisocyanate
PubChem CID 15932354
IUPAC Name 5-(isocyanatomethyl)-1,3-benzodioxole
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CN=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(Isocyanatomethyl)-1, 3-benzodioxole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 177.16
Percent Purity 97%