Learn More
5-Isopropyl-2-methoxybenzene-1-sulfonyl Chloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Isopropyl-2-methoxybenzene-1-sulfonyl Chloride |
| CAS | 88059-65-8 |
| Formula molecolare | C10H13O3SCl |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H13ClO3S/c1-7(2)8-4-5-9(14-3)10(6-8)15(11,12)13/h4-7H,1-3H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1S(=O)(=O)Cl)C(C)C |
| IUPAC Name | 2-methoxy-5-propan-2-ylbenzenesulfonyl chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 248.72 |
| Peso formulazione | 248.0274 |