Learn More
Hamilton™ 5 μL 700 Series Microliter Autosampler Syringe, Removable Needle (RN), Calibrated
Codice prodotto. 17814242
Cambia vista
Click to view available options
:
Needle Gauge: 26s G, Point Style: 2, Connection Type: RN
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
17814242 Needle Gauge: 26s G, Point Style: 2, Connection Type: RN
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17814242 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore CAL87958
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
This 700 series syringe features a stainless-steel plunger individually fitted to its barrel giving it a velvet feel. Made from high-quality and chemically resistant materials.
  • This series of Microliter syringes is ideal for dispensing volumes up to 5 μL.
  • The 700 series is often used in applications that require one handed operation because of the short stroke length and the reinforced plunger.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass
Calibro dell'ago 26s G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.0189 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.005 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.13 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.028 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.260 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.480 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 6.60 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.711 mm
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Product Type Microliter Syringe
Temperatura max (sistema imperiale) 239°F
Temperatura max (sistema metrico) 115°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 65 RN
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità 1
Volume (sistema metrico) 5 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 51 mm
Stile del punto dell'ago Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento Removable