Learn More
5-Lipoxygenase-In-1, MedChemExpress
Codice prodotto. 16462528
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Codice prodotto. 16462528
Marca: Medchem Express HYU00308
MedChemExpress 5-Lipoxygenase-In-1 is a 5-Lipoxygenase inhibitor extracted from patent EP 331232 A2, table 4, compound example 4.10.
5-Lipoxygenase-In-1 is a 5-Lipoxygenase inhibitor extracted from patent EP 331232 A2, table 4, compound example 4.10.
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Lipoxygenase-In-1
CAS 125235-15-6
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H28N4O2S
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (588.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(C)(C)N1CC)N(C2=CC=C(N3CCN(C4=CC=C(O)C=C4)CC3)C=C2)C1=S
Molecular Weight (g/mol) 424.56
Peso formulazione 424.56
Percent Purity 98.07%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.