Learn More
5-Mercapto-1-methyltetrazole, 98%
Codice prodotto. 11424407
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11424407 25 g 25g
11414407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11424407 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20443.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13183-79-4 | C2H4N4S | 116.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13183-79-4
Formula molecolare C2H4N4S
Molecular Weight (g/mol) 116.14
Numero MDL MFCD00037317
InChI Key XOHZHMUQBFJTNH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-mercapto-1-methyltetrazole, 1-methyl-5-mercaptotetrazole, 1-methyl-1h-tetrazole-5-thiol, 1-n-methyl-5-thiotetrazole, 1-methyltetrazole-5-thiol, n-methyltetrazolethiol, 1-methyl-5-tetrazolethione, 1-methyl-5-mercapto-1h-tetrazole, 1-methyl-5-mercapto-1,2,3,4-tetrazole, 5h-tetrazole-5-thione, 1,2-dihydro-1-methyl
PubChem CID 2723772
IUPAC Name 1-methyl-2H-tetrazole-5-thione
SMILES CN1NN=NC1=S
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Mercapto-1-methyltetrazole
Punto di fusione 125°C to 128°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 116.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals or Powder or Crystalline Powder