Learn More
5-Mercapto-3-phenyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)thione potassium salt, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11359728
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Codice prodotto. 11359728
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044219.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
As a complexing reagent for Bi, Te, Se and other metal ions
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6336-51-2
Formula molecolare C8H5KN2S3
Molecular Weight (g/mol) 264.42
Numero MDL MFCD00014092
InChI Key QSKDCVGFAPHSHX-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, 3-phenyl-, potassium salt, 3-phenyl-1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione potassium, potassium 5-mercapto-3-phenyl-1,3,4-thiadiazole-2-thione, 3-phenyl-5-sulfanyl-1,3,4-thiadiazole-2-thione potassium, 5-mercapto-3-phenyl-1,3,4-thiadiazole-2 3h thione potassium salt
PubChem CID 2775614
IUPAC Name potassium;4-phenyl-5-sulfanylidene-1,3,4-thiadiazole-2-thiolate
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C(=S)SC(=N2)[S-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Mercapto-3-phenyl-1,3,4-thiadiazole-2 (3H)thione potassium salt
Quantità 2 g
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità It is soluble in water.
Peso formulazione 264.43
Forma fisica Powder