Learn More
5-Methoxy-1-indanone, 98%
Codice prodotto. 11317606
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11317606 5 g 5g
11307606 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11317606 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11165.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5111-70-6 | C10H10O2 | 162.188 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5111-70-6
Formula molecolare C10H10O2
Molecular Weight (g/mol) 162.188
Numero MDL MFCD00003789
InChI Key QOPRWBRNMPANKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methoxy-1-indanone, 5-methoxyindan-1-one, 5-methoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 5-methoxyindanone, 2,3-dihydro-5-methoxyinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-5-methoxy, 5-methoxy indanone, 5-methoxyhydrindone, pubchem2031, 1-oxo-5-methoxyindane
PubChem CID 78787
IUPAC Name 5-methoxy-2,3-dihydroinden-1-one
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CC2
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methoxy-1-indanone
Punto di fusione 108°C to 110°C
Quantità 5 g
Beilstein 1282137
Peso formulazione 162.19
Percent Purity 98%