Learn More
5-Methoxy-1-indanone, 98%
Codice prodotto. 10501441 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10501441 5 g 5g
10042390 10 g 10g
10678894 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10501441 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 179670050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5111-70-6 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5111-70-6
Formula molecolare C10H10O2
Molecular Weight (g/mol) 162.19
Numero MDL MFCD00003789
InChI Key QOPRWBRNMPANKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methoxy-1-indanone, 5-methoxyindan-1-one, 5-methoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 5-methoxyindanone, 2,3-dihydro-5-methoxyinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-5-methoxy, 5-methoxy indanone, 5-methoxyhydrindone, pubchem2031, 1-oxo-5-methoxyindane
PubChem CID 78787
IUPAC Name 5-methoxy-2,3-dihydroinden-1-one
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CC2
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methoxy-1-indanone
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 107.0°C to 111.0°C
Colore Brown-Green
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 08, II, 152
Peso formulazione 162.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Methoxy-1-indanone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.