Learn More
5-Methoxy-1H-benzimidazole-2-thiol, Mikromol™
Codice prodotto. 17973096
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17973096 25 mg 25mg
17931246 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17973096 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0095.030025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Methoxy-1H-benzimidazole-2-thiol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methoxy-1H-benzimidazole-2-thiol
CAS 37052-78-1
Nomi componenti o analita 5-Methoxy-1H-benzimidazole-2-thiol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H8 N2 O S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. A (EP), Esomeprazole Imp. A (EP), Omeprazole Imp. A (EP), Omeprazole USP Related Compound B, Omeprazole USP RC B, 5-Methoxy-1H-benzimidazole-2-thiol, Omeprazole Related Compound B, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Impurity A, Esomeprazole Sodium Impurity A, Omeprazole Impurity A, Esomeprazole Impurity A, Esomeprazole Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C8H8N2OS/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)10-8(12)9-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10,12)
SMILES COc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
IUPAC Name 5-methoxy-1H-benzimidazole-2-thiol
Molecular Weight (g/mol) 180.23
Quantità 25 mg
Peso formulazione 180.0357 g/mol