Learn More
5-Methoxy-2-formylphenylboronic acid, TRC
Codice prodotto. 30476388
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30476388 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30476388 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM26342850MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methoxy-2-formylphenylboronic acid
CAS 40138-18-9
Formula molecolare C8H9BO4
Quantità 50 mg
Sinonimo B-(2-Formyl-5-methoxyphenyl)boronic Acid, 2-Formyl-5-methoxyphenylboronic Acid, 5-Methoxy-2-formylphenylboronic Acid
InChI Formula InChI=1S/C8H9BO4/c1-13-7-3-2-6(5-10)8(4-7)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
SMILES COc1ccc(C=O)c(c1)B(O)O
IUPAC Name (2-formyl-5-methoxyphenyl)boronic acid
Molecular Weight (g/mol) 179.97
Peso formulazione 180.0594