Learn More
5-Methoxy-2-formylphenylboronic acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Methoxy-2-formylphenylboronic acid |
| CAS | 40138-18-9 |
| Formula molecolare | C8H9BO4 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | B-(2-Formyl-5-methoxyphenyl)boronic Acid, 2-Formyl-5-methoxyphenylboronic Acid, 5-Methoxy-2-formylphenylboronic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H9BO4/c1-13-7-3-2-6(5-10)8(4-7)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(C=O)c(c1)B(O)O |
| IUPAC Name | (2-formyl-5-methoxyphenyl)boronic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 179.97 |
| Peso formulazione | 180.0594 |