Learn More
5-Methoxy-2-mercaptobenzimidazole, 99+%
Codice prodotto. 10784543 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10784543 5 g Bottiglia in vetro 5g
10792861 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10784543 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 275370050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 37052-78-1 | C8H8N2OS | 180.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37052-78-1
Formula molecolare C8H8N2OS
Molecular Weight (g/mol) 180.23
Numero MDL MFCD00134581
InChI Key KOFBRZWVWJCLGM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methoxy-2-mercaptobenzimidazole, 2-mercapto-5-methoxybenzimidazole, 5-methoxy-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 5-methoxy-2-benzimidazolethiol, 5-methoxy-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-methoxy-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2-mercapto-5-methoxy-1h-benzimidazole, 5-methoxy-1h-benzoimidazole-2-thiol, 1,3-dihydro-5-methoxy-2h-benzimidazole-2-thione, 5-methoxybenzimidazole-2-thiol
PubChem CID 665603
IUPAC Name 5-methoxy-1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione
SMILES COC1=CC=C2NC(=S)NC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methoxy-2-mercaptobenzimidazole
Nota nome 99+%
Absorbance (1% soln. in methanol) (1 cm cell) no other absorption observed from 360 to 600nm, (1% soln. in methanol) (1 cm cell) no other absorption observed from 360 to 600nm at 0nm, 0.4 max. at 360nm
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 255°C to 262°C
Colore Brown-Yellow to White
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in sodium hydroxide solution
Peso formulazione 180.23
Percent Purity 99+%
Forma fisica Powder