Learn More
5-Methoxy-2-mercaptobenzimidazole, TRC
Codice prodotto. 30010347
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010347 5 g 5g
30003676 10 g 10g
17984695 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30010347 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2627605G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37052-78-1
Formula molecolare C8 H8 N2 O S
Molecular Weight (g/mol) 180.23
Sinonimo 5-Methoxy-1H-benzimidazole-2-thiol, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. A (EP), Omeprazole Imp. A (EP), 2H-Benzimidazole-2-thione, 1,3-dihydro-5-methoxy- (9CI, ACI), 1,3-Dihydro-5-methoxy-2H-benzimidazole-2-thione (ACI), 1,3-Dihydro-5-methoxybenzimidazole-2-thione, 2-Mercapto-5-methoxy-1H-benzimidazole, 2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole, 2-Thio-5-methoxy-1H-benzimidazole, 5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole-2(3H)-thione, 5-Methoxy-1H-benzoimidazole-2-thiol, 5-Methoxy-2-benzimidazolethiol, 5-Methoxy-2-mercapto-1H-benzimidazole, 5-Methoxy-2-mercaptobenzimidazole
IUPAC Name 5-methoxy-1H-benzimidazole-2-thiol
SMILES COc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methoxy-1H-benzimidazole-2-thiol
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H8N2OS/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)10-8(12)9-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10,12)
Peso formulazione 180.0357
Percent Purity >95%