Learn More
5-Methoxy-2-methylaniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10516694 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10516694 5 g Bottiglia in vetro 5g
10693225 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10516694 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 398240050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 50868-72-9
Formula molecolare C8H11NO
Molecular Weight (g/mol) 137.18
Numero MDL MFCD00075057
InChI Key RPJXLEZOFUNGNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methoxy-o-toluidine, 2-amino-4-methoxytoluene, benzenamine, 5-methoxy-2-methyl, 5-methoxy-2-methylbenzenamine, 2-methyl-5-ethoxyaniline, 5-methoxy-2-methylphenylamine, 6-methyl-m-anisidine, 3-amino-4-methylanisole 5-methoxy-2-methylaniline, pubchem19827, acmc-1awic
PubChem CID 99500
IUPAC Name 5-methoxy-2-methylaniline
SMILES COC1=CC=C(C)C(N)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methoxy-2-methylaniline
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 43°C to 46°C
Colore White to Yellow
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H3(CH3)NH2
Quantità 5 g
Peso formulazione 137.18
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Methoxy-2-methylaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.