Learn More
5-Methoxy-2-methylaniline, TRC
Codice prodotto. 30137921
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137921 5 g 5g
30136465 10 g 10g
30009248 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137921 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3367955G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50868-72-9
Formula molecolare C8 H11 N O
Molecular Weight (g/mol) 137.179
Sinonimo 5-Methoxy-2-methylbenzenamine, 2-Methyl-5-methoxyaniline, 3-Amino-4-methylanisole, 3-Methoxy-6-methylaniline, 5-Methoxy-2-methylaniline;
IUPAC Name 5-methoxy-2-methyl-aniline
SMILES COc1ccc(C)c(N)c1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methoxy-2-methylaniline
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H11NO/c1-6-3-4-7(10-2)5-8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
Peso formulazione 137.0841