Learn More
5-Methoxy-2-methylbenzoselenazole, 97%
Codice prodotto. 11430537
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11430537 5 g 5g
11420537 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11430537 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22411.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2946-17-0 | C9H9NOSe | 226.148 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2946-17-0
Formula molecolare C9H9NOSe
Molecular Weight (g/mol) 226.148
Numero MDL MFCD00005558
InChI Key LVIYTMFDCXRSDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methoxy-2-methylbenzoselenazole, benzoselenazole, 5-methoxy-2-methyl, 5-methoxy-2-methylbenzselenazole, 2-methyl-5-methoxybenzoselenazole, 5-methoxy-2-methylbenzo d 1,3-selenazole, #, 5-methoxy-2-methylbenzo d 1,3 selenazole, 5-methoxy-2-methylbenzo d 1,3-selenazoline
PubChem CID 76274
IUPAC Name 5-methoxy-2-methyl-1,3-benzoselenazole
SMILES CC1=NC2=C([Se]1)C=CC(=C2)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methoxy-2-methylbenzoselenazole
Densità 1.49
Punti di ebollizione 115°C to 117°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.639
Quantità 5 g
Numero UN UN3440
Peso formulazione 226.14
Percent Purity 97%