Learn More
5-Methoxy-2-nitroaniline, 98%
Codice prodotto. 15486947
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15486947 1 g 1g
15496947 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15486947 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H34046.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 16133-49-6 | C7H8N2O3 | 168.152 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16133-49-6
Formula molecolare C7H8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 168.152
Numero MDL MFCD00179573
InChI Key QEHVRGACCVLLNN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methoxy-2-nitrophenylamine, 3-amino-4-nitroanisole, 5methoxy-2-nitroaniline, 5-methoxy-2-nitrobenzenamine, 3-amino-4-nitro-anisol, 2-nitro-5-methoxyaniline, 5-methoxy-2-nitro-aniline, benzenamine, 5-methoxy-2-nitro, benzenamine,5-methoxy-2-nitro, 5-methoxy-2-nitro-phenylamine
PubChem CID 85300
IUPAC Name 5-methoxy-2-nitroaniline
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methoxy-2-nitroaniline
Punto di fusione 125°C to 127°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 168.15
Percent Purity 98%