Learn More
5-Methoxy-2-nitrobenzenamine, TRC
Codice prodotto. 30470464
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30470464 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30470464 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM32098025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methoxy-2-nitrobenzenamine
CAS 16133-49-6
Formula molecolare C7H8N2O3
Quantità 25 g
Sinonimo (5-Methoxy-2-nitrophenyl)amine, 2-Nitro-5-methoxyaniline, 3-Methoxy-6-nitroaniline, 5-Methoxy-2-nitroaniline, 5-Methoxy-2-nitrobenzenamine
InChI Formula InChI=1S/C7H8N2O3/c1-12-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,8H2,1H3
SMILES COc1ccc(c(N)c1)[N+](=O)[O-]
Molecular Weight (g/mol) 168.15
Peso formulazione 168.0535