Learn More
5-Methoxy-2-nitrobenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 11388056
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11388056 25 g 25g
11378056 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11388056 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13346.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1882-69-5 | C8H6NO5 | 196.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1882-69-5
Formula molecolare C8H6NO5
Molecular Weight (g/mol) 196.14
Numero MDL MFCD00151836
InChI Key URADKXVAIGMTEG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 5-methoxy-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-5-methoxybenzoic acid, 6-nitro-m-anisic acid, 5-methoxy-2-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 5-methoxy-2-nitro, pubchem4229, acmc-1brd6, 2-nitro-5-methoxybenzoate, 2-nitro-5-methoxybenzoicacid, 5-methoxy-2-nitrobenzoicacid
PubChem CID 339209
IUPAC Name 5-methoxy-2-nitrobenzoate
SMILES COC1=CC=C(C(=C1)C([O-])=O)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
Punto di fusione 130°C to 135°C
Quantità 25 g
Beilstein 1877657
Peso formulazione 197.15
Percent Purity 97%