Learn More
5-Methoxy-2-nitrophenol, 98%
Codice prodotto. 10682002 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10682002 1 g Bottiglia in vetro 1g
10249793 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10682002 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 335440010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 704-14-3 | C7H7NO4 | 169.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 704-14-3
Formula molecolare C7H7NO4
Molecular Weight (g/mol) 169.14
Numero MDL MFCD00100932
InChI Key NRTULWPODYLFOJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 219635
IUPAC Name 5-methoxy-2-nitrophenol
SMILES COC1=CC=C(C(O)=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methoxy-2-nitrophenol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 90°C to 94°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Sinonimo 2-hydroxy-4-methoxynitrobenzene, phenol, 5-methoxy-2-nitro, 2-nitro-5-methoxyphenol, 3-hydroxy-4-nitroanisole, 5-methoxy-2-nitro-phenol, phenol,5-methoxy-2-nitro, pubchem22230, 3-methoxy-6-nitrophenol, 2-hydroxy4-methoxynitrobenzene, 5-methoxy-2-nitrophenol
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetone,chloroform,ethyl alcohol
Peso formulazione 169.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Methoxy-2-nitrophenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.