Learn More
5-Methoxy-2-nitrophenol, TRC
Codice prodotto. 30476190
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30476190 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30476190 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2655352.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methoxy-2-nitrophenol
CAS 704-14-3
Formula molecolare C7H7NO4
Quantità 2.5 g
Sinonimo 2-Hydroxy-4-methoxynitrobenzene, 2-Nitro-5-methoxyphenol, 3-Methoxy-6-nitrophenol, NSC 1167
InChI Formula InChI=1S/C7H7NO4/c1-12-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3
SMILES COc1ccc(c(O)c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 5-methoxy-2-nitrophenol
Molecular Weight (g/mol) 169.13
Peso formulazione 169.0375