Learn More
5-Methoxy-2-tetralone, TRC
Codice prodotto. 30478218
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30478218 5 g 5g
30469883 25 g 25g
30474026 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30478218 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2687055G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32940-15-1
Formula molecolare C11H12O2
Molecular Weight (g/mol) 176.21
Sinonimo 3,4-Dihydro-5-methoxy-2(1H)-naphthalenone, 2-Oxo-5-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 3,4-Dihydro-5-methoxy-2(1H)-naphthalenone, 5-Methoxy-beta-tetralone, NSC 88880
IUPAC Name 5-methoxy-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-one
SMILES COc1cccc2CC(=O)CCc12
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methoxy-2-tetralone
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C11H12O2/c1-13-11-4-2-3-8-7-9(12)5-6-10(8)11/h2-4H,5-7H2,1H3
Peso formulazione 176.0837