Learn More
5-Methoxy-alpha-methyltryptamine Hydrochloride (5-MeO-AMT HCl) 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Codice prodotto. 30458397
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30458397 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30458397 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCAMP1422.0901
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methoxy-alpha-methyltryptamine Hydrochloride
CAS 1016-44-0
Nomi componenti o analita 5-Methoxy-alpha-methyltryptamine Hydrochloride
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C12 H16 N2 O . Cl H
Concentrazione 1 mg/ml
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 5-Methoxy-α-methyl-1H-indole-3-ethanamine Hydrochloride (1:1), 5-Methoxy-α-methyltryptamine Hydrochloride, 3-(2-Aminopropyl)-5-methoxyindole Hydrochloride (6CI,7CI,8CI)
InChI Formula InChI=1S/C12H16N2O.ClH/c1-8(13)5-9-7-14-12-4-3-10(15-2)6-11(9)12;/h3-4,6-8,14H,5,13H2,1-2H3;1H
Tipo di soluzione Single Solution
SMILES Cl.COc1ccc2[nH]cc(CC(C)N)c2c1
IUPAC Name 1-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)propan-2-amine;hydrochloride
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 240.729
Quantità 1 mL
Peso formulazione 240.103 g/mol