Learn More
5-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11946111 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11946111 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11946111 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 445110010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
CAS 882679-40-5
Punto di fusione 157.0°C to 159.0°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C15H21BO4
Numero MDL MFCD11520530
Quantità 1 g
Sinonimo methyl 4-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 5-methoxycarbonyl-2-methylphenylboronic acid pinacol ester, amtb518, 5-methoxycarbonyl-2-methylphenylboronic acid, pinacol ester, methyl 4-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid methyl ester, benzoicacid, 4-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-, methyl ester, methyl4-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzoic acid methyl ester
InChI Key HAPIXNBOBZHNCA-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)=C(C)C=C1
IUPAC Name methyl 4-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
Molecular Weight (g/mol) 276.14
PubChem CID 53217136
Peso formulazione 276.14
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.