Learn More
5-Methoxyindole-3-carboxaldehyde, 99%
Codice prodotto. 11369625
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11369625 5 g 5g
11379625 250 mg 250mg
11359625 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11369625 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19072.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10601-19-1 | C10H9NO2 | 175.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10601-19-1
Formula molecolare C10H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 175.19
Numero MDL MFCD00005623
InChI Key TUWARWGEOHQXCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methoxyindole-3-carboxaldehyde, 3-formyl-5-methoxyindole, 5-methoxyindole-3-carboxyaldehyde, 5-methoxyindole-3-carbaldehyde, 5-methoxyindole-3-aldehyde, 5-methoxy-3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-methoxy, 5-methoxy-indol-3-aldehyde, unii-63c50zw2d0, 5-methoxy-1h-indole-3-carboxaldehyde
PubChem CID 82758
IUPAC Name 5-methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
SMILES COC1=CC=C2NC=C(C=O)C2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methoxyindole-3-carboxaldehyde
Punto di fusione 179°C to 183°C
Quantità 5 g
Beilstein 132769
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 175.19
Percent Purity 99%