Learn More
5-Methoxyindole-3-carboxaldehyde, 99+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10229223 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10229223 100 mg Glass Bottle 100mg
10685362 1 g Bottiglia in vetro 1g
10595881 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10229223 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 125891000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 10601-19-1
Formula molecolare C10H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 175.19
Numero MDL MFCD00005623
InChI Key TUWARWGEOHQXCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methoxyindole-3-carboxaldehyde, 3-formyl-5-methoxyindole, 5-methoxyindole-3-carboxyaldehyde, 5-methoxyindole-3-carbaldehyde, 5-methoxyindole-3-aldehyde, 5-methoxy-3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-methoxy, 5-methoxy-indol-3-aldehyde, unii-63c50zw2d0, 5-methoxy-1h-indole-3-carboxaldehyde
PubChem CID 82758
IUPAC Name 5-methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
SMILES COC1=CC=C2NC=C(C=O)C2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methoxyindole-3-carboxaldehyde
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 180.0°C to 184.0°C
Colore Beige to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 100 mg
Beilstein 21, II, 424
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 175.19
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Crystalline Powder or Needles
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Methoxyindole-3-carboxaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.