Learn More
5-Methoxyindole, 98%
Product Code. 10775391 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
missing translation for 'unitSize':
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio missing translation for 'unitSize'
10775391 5 g Bottiglia in vetro 5g
10449240 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 10775391 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 125870050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-10-2026
Add to basket
CAS: 1006-94-6 | C9H9NO | 147.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1006-94-6
Formula molecolare C9H9NO
Molecular Weight (g/mol) 147.18
Numero MDL MFCD00005674
InChI Key DWAQDRSOVMLGRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methoxyindole, 1h-indole, 5-methoxy, femedol, 5-methoxy indole, indol-5-yl methyl ether, indole, 5-methoxy, methoxy-5 indole, unii-dqm3as43pq, methoxy-5 indole french, methoxyindole 5-
PubChem CID 13872
IUPAC Name 5-methoxy-1H-indole
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2
Specifications
Materiale o nome chimico 5-Methoxyindole
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 52.0°C to 56.0°C
Colore Brown to White
Punti di ebollizione 176.0°C to 178.0°C (17.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 21, II, 44
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acetone
Peso formulazione 147.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Methoxyindole
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.