Learn More
5-Methoxyindole, 99%
Codice prodotto. 11420878
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11420878 25 g 25g
11400878 1 g 1g
11410878 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11420878 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25290.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1006-94-6 | C9H9NO | 147.177 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1006-94-6
Formula molecolare C9H9NO
Molecular Weight (g/mol) 147.177
Numero MDL MFCD00005674
InChI Key DWAQDRSOVMLGRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methoxyindole, 1h-indole, 5-methoxy, femedol, 5-methoxy indole, indol-5-yl methyl ether, indole, 5-methoxy, methoxy-5 indole, unii-dqm3as43pq, methoxy-5 indole french, methoxyindole 5-
PubChem CID 13872
IUPAC Name 5-methoxy-1H-indole
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methoxyindole
Punto di fusione 52°C to 55°C
Punti di ebollizione 176°C to 178°C (17 mmHg)
Quantità 25 g
Beilstein 116722
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 147.18
Percent Purity 99%