Learn More
5-Methoxyindole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Methoxyindole |
| CAS | 1006-94-6 |
| Formula molecolare | C9 H9 N O |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | 1H-Indole, 5-methoxy-, Indole, 5-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 5-Methoxy-1H-indole, 5-Methoxyindole, Femedol, Indol-5-yl methyl ether, NSC 521752 |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H9NO/c1-11-8-2-3-9-7(6-8)4-5-10-9/h2-6,10H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2[nH]ccc2c1 |
| IUPAC Name | 5-methoxy-1H-indole |
| Molecular Weight (g/mol) | 147.17 |
| Peso formulazione | 147.0684 |