Learn More
5-Methoxytryptamine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10386670 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10386670 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10031440 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10386670 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 126132500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 66-83-1
Formula molecolare C11H14N2O·HCl
Molecular Weight (g/mol) 226.71
Numero MDL MFCD00012684
InChI Key TXVAYRSEKRMEIF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methoxytryptamine hydrochloride, mexamine hydrochloride, o-methylserotonin hydrochloride, 2-5-methoxy-1h-indol-3-yl ethanamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-5-methoxyindole hydrochloride, unii-4265ib6qek, 5-methoxy-1h-indole-3-ethylamine hydrochloride, 1h-indole-3-ethanamine, 5-methoxy-, monohydrochloride, 5-methoxy tryptamine hcl, 5 methoxytryptamine hydrochloride
PubChem CID 6198
IUPAC Name 2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine;hydrochloride
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2CCN.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methoxytryptamine hydrochloride
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 246.0°C to 248.0°C
Colore Beige to White
Perdita all'essiccatura 1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Indice di Merck 14, 6002
Peso formulazione 226.71
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Methoxytryptamine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico