Learn More
5-Methoxytryptamine Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Methoxytryptamine Hydrochloride |
| CAS | 66-83-1 |
| Formula molecolare | C11 H14 N2 O . Cl H |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 5-Methoxy-1H-indole-3-ethanamine Hydrochloride (1:1), 1H-Indole-3-ethanamine','5-methoxy-','monohydrochloride (9CI), Indole','3-(2-aminoethyl)-5-methoxy-','monohydrochloride (8CI), 5-Methoxytryptamine chloride, 5-Methoxytryptamine monohydrochloride, Mexamin, Mexamine |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H14N2O.ClH/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-12)7-13-11;/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1 |
| IUPAC Name | 2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 226.7 |
| Peso formulazione | 226.0873 |