Learn More
5-Methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7077504
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
103879-58-9
C5H5NO3
127.1
QIACATCUODRSLS-UHFFFAOYSA-N
5-methyloxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 5-methyl, 5-methyloxazole-4-carboxylic ac, 4-oxazolecarboxylicacid, 5-methyl, 5-methyl-oxazole-4-carboxylic acid, acmc-209zwx, 5-methyloxazole-4-carboxylicacid, 5-methyl-4-oxazolecarboxylic acid, 4-carboxy-5-methyl-1,3-oxazole, 5-methyl oxazole-4-carboxylic acid
11355484
5-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
CC1=C(N=CO1)C(=O)O
103879-58-9
C5H5NO3
127.1
QIACATCUODRSLS-UHFFFAOYSA-N
5-methyloxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 5-methyl, 5-methyloxazole-4-carboxylic ac, 4-oxazolecarboxylicacid, 5-methyl, 5-methyl-oxazole-4-carboxylic acid, acmc-209zwx, 5-methyloxazole-4-carboxylicacid, 5-methyl-4-oxazolecarboxylic acid, 4-carboxy-5-methyl-1,3-oxazole, 5-methyl oxazole-4-carboxylic acid
11355484
5-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
CC1=C(N=CO1)C(=O)O
Materiale o nome chimico 5-Methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Punto di fusione 149.0°C to 153.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 127.1
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid, 95%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.