Learn More
5-methyl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10262592
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10262592 250 mg 250mg
10049281 1 g 1g
10193084 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10262592 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CD04550CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 499771-21-0
Formula molecolare C11H8F3N3O2
Molecular Weight (g/mol) 271.199
InChI Key IRJLZHQBWAUKGA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl-1h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, maybridge1_002663, 5-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl-4-triazolecarboxylic acid, 5-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl triazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl-1h-1,2,3-triazole-4carboxylic acid
PubChem CID 2804089
IUPAC Name 5-methyl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]triazole-4-carboxylic acid
SMILES CC1=C(N=NN1C2=CC=CC(=C2)C(F)(F)F)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-1, 2, 3-triazole-4-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 271.2
Percent Purity 97%