Learn More
5-Methyl-1-benzothiophen-2-ylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10671245
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10671245 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10472223 1 g Amber Glass Bottle 1g
10205964 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10671245 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00912CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 136099-65-5
Formula molecolare C9H9BO2S
Molecular Weight (g/mol) 192.04
Numero MDL MFCD06200866
InChI Key DHNHZPQPQAINDI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methylbenzo b thiophene-2-boronic acid, 5-methylbenzothiphene-2-boronic acid, 5-methylbenzo b thiophen-2-ylboronic acid, 5-methyl-1-benzothiophen-2-yl boronic acid, 5-methylbenzothiophene-2-boronic acid, 2-borono-5-methylbenzo b thiophene, 5-methyl-benzo b thiophen-2-ylboronic acid, 5-methylbenzothiophen-2-yl boronic acid, d00wzi, 5-methylbenzo b thiophen-2-yl boronic acid
PubChem CID 2794641
IUPAC Name (5-methyl-1-benzothiophen-2-yl)boronic acid
SMILES CC1=CC=C2SC(=CC2=C1)B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 192.05
Percent Purity 97%