Learn More
5-Methyl-1-benzothiophene-2-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10443763
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10443763 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10330883 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10443763 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07071CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 27035-41-2
Formula molecolare C10H8OS
Molecular Weight (g/mol) 176.233
Numero MDL MFCD05865141
InChI Key SIHFZJLPKQUYAH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methylbenzo b thiophene-2-carbaldehyde, 5-methyl-benzo b thiophene-2-carbaldehyde, benzo b thiophene-2-carboxaldehyde,5-methyl, 5-methylbenzothiophene-2-carboxaldehyde, 5-methylbenzo b thiophene-2-carboxaldehyde, 5-methyl-1-benzothiophene-2-carboxaldehyde, 5-methyl-1-benzo b thiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 2794770
IUPAC Name 5-methyl-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)SC(=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyl-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 176.24
Percent Purity 97%