Learn More
5-Methyl-1-benzothiophene-2-sulfonyl chloride, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10340883
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10340883 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10294762 1 g Amber Glass Bottle 1g
10356754 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10340883 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07074CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 90273-30-6
Formula molecolare C9H7ClO2S2
Molecular Weight (g/mol) 246.72
Numero MDL MFCD06200880
InChI Key YGGJYXHTCDQVDB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methylbenzothiophene-2-sulfonyl chloride, 5-methylbenzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-methyl, 5-methyl-1-benzothiophene-2-sulfonylchloride, 5-methyl-benzo b thiophenesulfonyl chloride, 5-methyl-benzothiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 5-methylbenzo b thiophen-2-yl sulfone, benzo b thiophene-2-sulfonylchloride, 5-methyl
PubChem CID 2794771
IUPAC Name 5-methyl-1-benzothiophene-2-sulfonyl chloride
SMILES CC1=CC=C2SC(=CC2=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyl-1-benzothiophene-2-sulfonyl chloride
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 246.74
Percent Purity 97%