Learn More
(5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2695158
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
153863-35-5
C11H12N2O
188.23
MFCD02682046
JTNWKZVHKLAHTN-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methanol, 1h-pyrazole-4-methanol,5-methyl-1-phenyl, acmc-1cgp6, 1-phenyl-5-methyl-pyrazole-4-methanol, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methan-1-ol
2776440
(5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl)methanol
CC1=C(CO)C=NN1C1=CC=CC=C1
153863-35-5
C11H12N2O
188.23
MFCD02682046
JTNWKZVHKLAHTN-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methanol, 1h-pyrazole-4-methanol,5-methyl-1-phenyl, acmc-1cgp6, 1-phenyl-5-methyl-pyrazole-4-methanol, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methan-1-ol
2776440
(5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl)methanol
CC1=C(CO)C=NN1C1=CC=CC=C1
Materiale o nome chimico (5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 188.23
Percent Purity 97%