Learn More
(5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol, 97%, Maybridge™
Marca:  Maybridge CC15509DA
Dettagli aggiuntivi : CAS : 153863-35-5 Peso : 0.05100kg
Quantità 1g
Imballaggio Amber Glass Bottle
Codice prodotto. 10029141
  • 28.13€ / 1g
Spedizione stimata: 30-07-2021
Identificatori chimici
153863-35-5
188.23
JTNWKZVHKLAHTN-UHFFFAOYSA-N
2776440
CC1=C(CO)C=NN1C1=CC=CC=C1
C11H12N2O
MFCD02682046
5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methanol, 1h-pyrazole-4-methanol,5-methyl-1-phenyl, acmc-1cgp6, 1-phenyl-5-methyl-pyrazole-4-methanol, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methan-1-ol
(5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl)methanol
Specifica
(5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
1g
96.5
97%
MFCD02682046
JTNWKZVHKLAHTN-UHFFFAOYSA-N
(5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl)methanol
2776440
97%
Amber Glass Bottle
153863-35-5
100.0
C11H12N2O
5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methanol, 1h-pyrazole-4-methanol,5-methyl-1-phenyl, acmc-1cgp6, 1-phenyl-5-methyl-pyrazole-4-methanol, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methan-1-ol
CC1=C(CO)C=NN1C1=CC=CC=C1
188.23
188.23
Videos
SDS Documenti
Certificati