Learn More
(5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 188.23 |
| Percent Purity | 97% |