Learn More
5-Methyl-1-phenyl-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)amine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11936221 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11936221 5 g 5g
11926221 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11936221 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 439760050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 894779-67-0
Formula molecolare C11H13N3
Molecular Weight (g/mol) 187.24
InChI Key GRLXUIRJMGNTQO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanamine, 1h-pyrazole-4-methanamine, 5-methyl-1-phenyl, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methanamine, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methyl amine
PubChem CID 28472963
IUPAC Name (5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl)methanamine
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)CN
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyl-1-phenyl-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)amine
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow or White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 187.24
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid or Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Methyl-1-phenyl-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)amine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.