Learn More
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10282582
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10282582 1 g Amber Glass Bottle 1g
11360577 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10282582 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC15504DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 98700-50-6
Formula molecolare C11H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 186.214
InChI Key IIEFFVFWBUGUTI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776437
IUPAC Name 5-methyl-1-phenylpyrazole-4-carbaldehyde
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, acmc-20am2d, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-methyl-1-phenyl, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,5-methyl-1-phenyl
Peso formulazione 186.21
Percent Purity 97%