Learn More
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 202.21 |
| Percent Purity | 97% |