Learn More
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10702017
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10702017 10 g 10g
10417612 1 g 1g
10382055 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10702017 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC15501EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Chemical Identifiers
CAS 91138-00-0
Formula molecolare C11H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 202.213
InChI Key USSMIQWDLWJQDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-2-phenylpyrazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-2-phenyl-4-pyrazolecarboxylic acid, akos pao-0331, acmc-20am2c, rarechem al be 1317, maybridge1_002413, buttpark 33\08-16, cbi-bb zero/006129, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid
PubChem CID 145221
IUPAC Name 5-methyl-1-phenylpyrazole-4-carboxylic acid
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Specifications
Materiale o nome chimico 5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 10 g
Peso formulazione 202.21
Percent Purity 97%