Learn More
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 95+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11350577
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11350577 5 g 5g
10468182 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11350577 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC15503DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Identificatori chimici
CAS 342405-38-3
Formula molecolare C10H9ClN2O2S
Molecular Weight (g/mol) 256.70
Numero MDL MFCD02681919
InChI Key IRJCRNZTDRODFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-sulphonyl chloride, 5-methyl-1-phenyl-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 4-chlorosulphonyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 5-methyl-1-phenyl-4-pyrazolesulfonyl chloride, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-sulfonyl chloride, chloro 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl sulfone, 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, 5-methyl-1-phenyl, 4-chlorosulphonyl-5-methyl-1h-pyrazol-1-yl benzene
PubChem CID 2776435
IUPAC Name 5-methyl-1-phenylpyrazole-4-sulfonyl chloride
SMILES CC1=C(C=NN1C1=CC=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 256.71
Percent Purity 95%